Learn More
2-Etanolpiperidina, 95%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethanolpiperidine |
| CAS | 1484-84-0 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Piperidineethanol, (±)-2-Piperidineethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(2-Piperidinyl)ethanol, 2-Piperidine-2-yl-ethanol, NSC 9261 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | OCCC1CCCCN1 |
| Nombre IUPAC | 2-piperidin-2-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |