Learn More
2'-Epi-9,10-dihidroergotamina, TRC
Código de producto. 30007720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007720 25 mg 25 miligramos
30005562 2.5 mg 2.50 miligramo
30003788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58491025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5550-75-4
Fórmula molecular C33 H37 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 583.68
Sinónimo (2'β,5'α)-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)ergotaman-3',6',18-trione, Aciergotamine, dihydro- (6CI,7CI), 2'-Epidihydroergotamine, Aci-Dihydroergotamine, (6aR,9R,10aR)-N-[(2S,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10aoctahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide, 2′-epi-9,10-dihydroergotamine, Dihydroergotamine Mesilate Imp. D (EP)
SMILES CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Epidihydroergotamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H37N5O5/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39)/t21-,23-,25-,26+,27+,32+,33+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.2795