Learn More
Ácido 2-Dodeciltetradecanoico, TRC
Código de producto. 30377761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377761 250 mg
30383702 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441775250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24251-98-7
Fórmula molecular C26H52O2
Peso molecular (g/mol) 396.69
Nombre IUPAC Ácido 2-dodeciltetradecanónico
SMILES CCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dodecyltetradecanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25(26(27)28)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.3967