Learn More
Bromuro de 2-dodecilisoquinolinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Dodecylisoquinolinium Bromide |
| CAS | 93-23-2 |
| Fórmula molecular | C21H32BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Dodecylisoquinolinium bromide (6CI,7CI), Isoquinolinium, 2-dodecyl-, bromide (8CI,9CI), 2-Dodecylisoquinolin-2-ium bromide, Decelerine, Dodecylisoquinolinium bromide, Isothan, Isothan Q 15, Isothan Q-90, Laurylisoquinolinium bromide, N-Laurylisoquinolinium bromide, n-Dodecylisoquinolinium bromide, Isoquinolinium, 2-dodecyl-, bromide (1:1), Decelerine, Dodecylisoquinolinium Bromide, Isothan, Isothan Q 15, Isothan Q-90, Laurylisoquinolinium Bromide, N-Laurylisoquinolinium Bromide, n-Dodecylisoquinolinium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-17-22-18-16-20-14-11-12-15-21(20)19-22;/h11-12,14-16,18-19H,2-10,13,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCC[n+]1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 2-dodecilisoquinolin-2-io |
| Peso molecular (g/mol) | 378.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1718 |