Learn More
2-Dodecanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11483118 50 g 50 g
11473118 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11483118
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A18862.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.323 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6175-49-1
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.323
Número MDL MFCD00015064
Clave InChI LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
Nombre IUPAC dodecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dodecanone
Punto de fusión 17°C to 20°C
Densidad 0.82
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 50 g
Beilstein 1703135
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza ≥98%