Learn More
Ácido 2-(difenilfosforil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diphenylphosphoryl)acetic Acid |
| CAS | 1831-63-6 |
| Fórmula molecular | C14H13O3P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Diphenylphosphorylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13O3P/c15-14(16)11-18(17,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 260.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0602 |