Learn More
2-(difenilfosfinilmetil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diphenylphosphinylmethyl)phenol |
| CAS | 70127-50-3 |
| Fórmula molecular | C19H17O2P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[(Diphenylphosphinyl)methyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17O2P/c20-19-14-8-7-9-16(19)15-22(21,17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-14,20H,15H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 308.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.0966 |