Learn More
2-(difenilfosfinobifenilo, TRC
Código de producto. 30381275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381275 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30381275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492738100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
CAS 13885-09-1
Fórmula molecular C24H19P
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4
Nombre IUPAC difenil-(2-fenilfenil)fosfano
Peso molecular (g/mol) 338.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1224