Learn More
2-(difenilfosfinobifenilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diphenylphosphino)biphenyl |
| CAS | 13885-09-1 |
| Fórmula molecular | C24H19P |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H |
| SMILES | c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | difenil-(2-fenilfenil)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 338.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1224 |