Learn More
2-(Difenilfosfino)bifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468198 5 g 5 g
15478198 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61640.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13885-09-1 | Molecular Formula: C24H19P | Molecular Weight: 338.39 g/mol
2-(Diphenylphosphino)biphenyl is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(difenilfosfino)bifenilo se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13885-09-1
Fórmula molecular C24H19P
Peso molecular (g/mol) 338.39
Número MDL MFCD11559063
Clave InChI FNCQSSIMHQVKGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino biphenyl, 2-diphenylphosphino-biphenyl, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenylphosphane, biphenyl-2-yl-diphenyl-phosphane, phosphine, 1,1'-biphenyl yldiphenyl, diphenyl 2-phenylphenyl phosphane, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenyl-phosphine, ksc494o1b, 2-biphenylyl diphenylphosphine, diphenylphosphino-1,1'-biphenyl
PubChem CID 12976978
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC difenil-(2-fenilfenil)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido