Learn More
Ácido 2-(difenilfosfino)benzoico, TRC
Código de producto. 30360770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360770 10 g 10 g
30365395 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41528010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17261-28-8
Fórmula molecular C19H15O2P
Peso molecular (g/mol) 306.29
Sinónimo (2-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphanyl)benzoic Acid, o-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.081