Learn More
Ácido 2-(Difenilfosfino)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10392043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10392043 5 g Frasco de vidrio 5 g
10566363 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10392043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382930050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17261-28-8
Fórmula molecular C19H15O2P
Peso molecular (g/mol) 306.30
Número MDL MFCD00674024
Clave InChI UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
PubChem CID 87021
Nombre IUPAC 2- ácido difenilfosfanilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177.0°C to 181.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PC6H4COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.