Learn More
Ácido 2-(difenilfosfino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420507 25 g 25 g
11400507 1 g 1 g
11410507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22389.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 17261-28-8 | C19H15O2P | 306.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17261-28-8
Fórmula molecular C19H15O2P
Peso molecular (g/mol) 306.30
Número MDL MFCD00674024
Clave InChI UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino benzoic acid, 2-diphenylphosphinobenzoic acid, benzoic acid, 2-diphenylphosphino, o-diphenylphosphinobenozic acid, 2-carboxyphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzoic acid, benzoic acid, diphenylphosphino, o-diphenylphosphino benzoic acid, dppbac, acmc-1bt7u
PubChem CID 87021
Nombre IUPAC 2- ácido difenilfosfanilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Punto de fusión 174°C to 181°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.31
Porcentaje de pureza 97%