Learn More
Ozima de 2-(difenilfosfina)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428397 5 g 5 g
15418397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51903.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153358-05-5 | Molecular Formula: C19H16NOP | Molecular Weight: 305.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis, estructura y aplicaciones del reordenamiento catalítico y la deshidratación de aldoximas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153358-05-5
Fórmula molecular C19H16NOP
Peso molecular (g/mol) 305.32
Número MDL MFCD16251585
Clave InChI XHIVESUSSLEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino benzaldehyde oxime, n-2-diphenylphosphino benzylidene hydroxylamine, e-n-2-diphenylphosphanyl phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 98043674
Nombre IUPAC (NZ)-N-[(2-difenilfosfanilfenil)metilideno]hidroxilamina
SMILES ON=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.32
Porcentaje de pureza 95%