Learn More
2-(Difenilfosfino)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10061164 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10061164 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10061164 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 426400010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
CAS 50777-76-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112.0°C to 115.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H15OP
Fórmula lineal (C6H5)2PC6H4CHO
Número MDL MFCD00013367
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine
Clave InChI DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-(diphenylphosphanyl)benzaldehyde
Peso molecular (g/mol) 290.30
PubChem CID 2754316
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Diphenylphospino)benzaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.