Learn More
2-(Difenilfosfino)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437828 1 g 1 g
15447828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61306.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50777-76-9 | C19H15OP | 290.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50777-76-9
Fórmula molecular C19H15OP
Peso molecular (g/mol) 290.30
Número MDL MFCD00013367
Clave InChI DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine
PubChem CID 2754316
Nombre IUPAC 2-(diphenylphosphanyl)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Punto de fusión 112°C to 115°C
Color Yellow
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder