Learn More
Ácido 2-difenilfosfino-1-naftoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436096 25 g 25 g
11416096 1 g 1 g
11426096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22361.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178176-80-2
Fórmula molecular C23H17O2P
Peso molecular (g/mol) 356.36
Número MDL MFCD02683090
Clave InChI WJCBDBBZIGUHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino-1-naphthoic acid, 2-diphenylphosphanyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-20anx1, 2-diphenylphosphino-1-naphthalenecarboxylic acid, 2-diphenylphosphino-naphthalen-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-diphenylphosphino
PubChem CID 10861198
Nombre IUPAC ácido 2-difenilfosfanilnaftaleno-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Diphenylphosphino-1-naphthoic acid
Punto de fusión 190°C to 192°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.36
Porcentaje de pureza 97%