Learn More
Ácido 2-[(difenilmetil)tio]acético-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetic Acid-d10 |
| CAS | 1216659-66-3 |
| Fórmula molecular | C15H4D10O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (Benzhydrylthio)acetic Acid-d10, Benzhydrylsulfanyl-acetic Acid-d10, AKOS BC-1797-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2S/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(SCC(=O)O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 268.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1342 |