Learn More
2-[(Difenilmetil)sulfonil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050159 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050159 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0540.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(Difenilmetil)sulfonil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide
CAS 118779-53-6
Nombres de analitos o componentes 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Modafinil Imp. B (EP), Modafinil Related Compound B, Modafinil Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMILES NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidrilsulfonilacetamida
Peso molecular (g/mol) 289.3495
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0773 g/mol