Learn More
2-[(difenilmetil)sulfenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049852 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049852 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0540.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(Difenilmetil)sulfenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
CAS 68524-30-1
Nombres de analitos o componentes 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Modafinil Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMILES NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidrilsulfanilacetamida
Peso molecular (g/mol) 257.35
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0874 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.