Learn More
2-[(difenilmetil)sulfenil]acetamida, Mikromol™
Descripción
2-[(Difenilmetil)sulfenil]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide |
| CAS | 68524-30-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Modafinil Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| SMILES | NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-benzhidrilsulfanilacetamida |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?