Learn More
2-(Difenilamino)-N-[7-(hidroxiamino)-7-oxoheptilo]-5-pirimidinecarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diphenylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidinecarboxamide |
| CAS | 1316214-52-4 |
| Fórmula molecular | C24H27N5O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ACY 1215, ACY 63; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27N5O3/c30-22(28-32)15-9-1-2-10-16-25-23(31)19-17-26-24(27-18-19)29(20-11-5-3-6-12-20)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17-18,32H,1-2,9-10,15-16H2,(H,25,31)(H,28,30) |
| SMILES | ONC(=O)CCCCCCNC(=O)c1cnc(nc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 433.51 |