Learn More
2-dimetilsulfonamidofenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Dimethylsulfonamidophenothiazine |
| CAS | 1090-78-4 |
| Fórmula molecular | C14H14N2O2S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethylphenothiazine-2-sulfonamide, N,N-Dimethyl-10H-phenothiazine-2-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O2S2/c1-16(2)20(17,18)10-7-8-14-12(9-10)15-11-5-3-4-6-13(11)19-14/h3-9,15H,1-2H3 |
| SMILES | O=S(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2)(N(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-10H-fenotiazina-2-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0497 |