Learn More
Ácido 2-(dimetilcarbamoil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479497 250 mg 250 miligramos
15469497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52765.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874219-16-6 | C9H12BNO3 | 193.009 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874219-16-6
Fórmula molecular C9H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 193.009
Número MDL MFCD03425959
Clave InChI NZIOVLXULSCCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-2-dimethylamino carbonyl phenyl, 2-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkh, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44119823
Nombre IUPAC ácido [2-(dimetilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)N(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.01
Porcentaje de pureza 95%