Learn More
2-(Dimetilaminometilen)ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylaminomethylene)cyclohexanone |
| CAS | 6135-19-9 |
| Fórmula molecular | C9H15NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[(Dimethylamino)methylene]cyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h7H,3-6H2,1-2H3/b8-7+ |
| SMILES | CN(C)\C=C\1/CCCCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(dimetilaminometilideno)ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 153.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.1154 |