Learn More
2-(Dimetilaminometil)-4-(2-aminoetiltiometil)tiol, TRC
Código de producto. 17974775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974775 500 mg 500 miligramos
17901745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461050500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78441-62-0
Fórmula molecular C9 H17 N3 S2
Peso molecular (g/mol) 231.38
Sinónimo 2-Thiazolemethanamine, 4-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-, 4-[[(2-Aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-thiazolemethanamine, 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine, 2-(Dimethylaminomethyl)-4-(2-aminoethylthiomethyl)thiazole, Nizatidine Imp. D (EP), Nizatidine EP Impurity D
Nombre IUPAC 2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etanol
SMILES CN(C)Cc1nc(CSCCN)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N3S2/c1-12(2)5-9-11-8(7-14-9)6-13-4-3-10/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0864