Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-dimetilaminoisopropilo, TRC
Código de producto. 30382266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30382266 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30382266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47106025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride
CAS 4584-49-0
Fórmula molecular C5H13Cl2N
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-propylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Monohydrochloride, 1-(Dimethylamino)-2-chloropropane Hydrochloride, 1-Dimethylamino-2-propyl Chloride Hydrochloride, 1-Dimethylaminopropan-2-yl Chloride Hydrochloride, 1-Methyl-2-dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1-methylethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl Chloride Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylaminopropane Hydrochloride, 2-Chloro-N',N'-dimethylaminopropane Hydrochloride, Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloropropylamine Hydrochloride, NSC 53532, NSC 5367
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(Cl)CN(C)C
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dimetilpropano-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 158.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0425