Learn More
Benzilato de 2-dimetilaminoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Dimethylaminoethyl Benzilate |
| CAS | 968-46-7 |
| Fórmula molecular | C18H21NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Dimethylaminoethyl Diphenylglycolate, Benzacine, CT 840, Hydroxydiphenine, Ifenti, Labotropin, Tropalpin, α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO3/c1-19(2)13-14-22-17(20)18(21,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,21H,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | OC(C(OCCN(C)C)=O)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 299.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1521 |