Learn More
2-Dimetilaminoetanol, TRC
Código de producto. 30383694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383694 50 g
30370638 10 g
30379625 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47117050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-01-0
Fórmula molecular C4 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 89.14
Sinónimo 2-(Dimethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethanol, (N,N-Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol, Amietol M 21, Aminoalcohol 2mabs, Bimanol, DMAE, DMEA, Dabco DMEA, Deanol, DeuAdd MA 95, Dimethol, Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, Dimethyl(hydroxyethyl)amine, Dimethylethanolamine, Dimethylmonoethanolamine, Jeffcat DMEA, Kalpur P, Lupragen N 101, MA 95, N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-2-aminoethanol, N,N-Dimethyl-2-ethanolamine, N,N-Dimethyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)dimethylamine, NSC 2652, Niax DMEA, Norcholine, PC CAT DMEA, Propamine A, Rexolin, T 80, Tegoamin DMEA, Texacat DME, Texacat DMEA, Thancat DME, β-(Dimethylamino)ethanol, β-Dimethylaminoethyl alcohol, β-Hydroxyethyldimethylamine
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etanol
SMILES CN(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylethanolamine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0841
Porcentaje de pureza >95%