Learn More
2-(dimetilamino)piridina-3-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde |
| CAS | 35567-32-9 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-7(6-11)4-3-5-9-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ncccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)piridina-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0793 |