Learn More
2-(Dimetilamino)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)propan-1-ol |
| CAS | 15521-18-3 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(4-7)6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CO)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.1 |