Learn More
Clorhidrato de [2-[(dimetilamino)metil]tiazol-4-il]metanol, Mikromol™
Description
Clorhidrato de [2-[(dimetilamino)metil]tiazol-4-il]metanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 82586-70-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H12 N2 O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolemethanol hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP) as hydrochloride, Nizatidine Impurity J as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2OS.ClH/c1-9(2)3-7-8-6(4-10)5-11-7;/h5,10H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)Cc1nc(CO)cs1 |
| Nombre IUPAC | [2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metanol;clorhidrato |
| Show More |