Learn More
2-[(dimetilamino)metil]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Dimethylamino)methyl]indole |
| CAS | 3978-16-3 |
| Fórmula molecular | C11H14N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-1H-indole-2-methanamine, 2-[(dimethylamino)methyl]indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2/c1-13(2)8-10-7-9-5-3-4-6-11(9)12-10/h3-7,12H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CC1=CC2=CC=CC=C2N1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-indol-2-il)-N,N-dimetilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.12 |