Learn More
2-(Dimetilamino)guanosina, TRC
Código de producto. 30008224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008224 5 mg 5 miligramos
30009184 25 mg 25 miligramos
30012108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4608505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-67-2
Fórmula molecular C12 H17 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 311.29
Sinónimo N,N-Dimethylguanosine, 2-Dimethylamino-6-oxypurine Riboside;
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-2-(dimetilamino)-1H-purina-6-uno
SMILES CN(C)C1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)guanosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O5/c1-16(2)12-14-9-6(10(21)15-12)13-4-17(9)11-8(20)7(19)5(3-18)22-11/h4-5,7-8,11,18-20H,3H2,1-2H3,(H,14,15,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.123
Porcentaje de pureza >95%