Learn More
2-(Dimetilamino)etilhidrazina Dihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)ethylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 57659-80-0 |
| Fórmula molecular | C4H13N3 . 2HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hydrazino-N,N-dimethylethanamine Dihydrochloride, 2-Hydrazino-N,N-dimethyl-ethanamine Dihydrochloride, [2-(Dimethylamino)ethyl]-hydrazine Dihydrochloride, 2-Hydrazinyl-N,N-dimethylethanamine Dihydrochloride, 2-Hydrazino-N,N-dimethylethylamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H13N3.2ClH/c1-7(2)4-3-6-5;;/h6H,3-5H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)CCNN |
| Peso molecular (g/mol) | 176.09 |