Learn More
Clorhidrato de fenilacetato de 2-(dimetilamino)etilo, Mikromol™
Código de producto. 17970716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970716 100 mg 100 miligramos
17930726 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17970716 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0580.03
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de fenilacetato de 2-(dimetilamino)etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride
CAS 113079-81-5
Nombres de analitos o componentes 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopentolate Hydrochloride Imp. C (EP), Cyclopentolate Imp. C (EP), Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Cyclopentolate Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13(2)8-9-15-12(14)10-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etilo 2-fenilacetato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 243.73
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1026 g/mol