Learn More
2-(Dimetilamino)etil Metacrilato (estabilizado con 4-metaxifenol al 0,2%), TRC
Código de producto. 30136229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136229 5 g 5 g
30134699 10 g 10 g
30009911 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4617055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2867-47-2
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester (6CI,8CI), (2-Methacryloyloxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, Acryester DM, Ageflex FA 1, Ageflex FM 1, Ageflex FM 2, DM, DM (methacrylate), DMA 200, DMAEMA, Dimethyl[2-(methacryloyloxy)ethyl]amine, GE 720, Light Ester DM, MADAM, Methacryl Ester DM, Methacrylate DMA, Methacryloyloxyethyldimethylamine, Mhoromer BM 601, N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate, N,N-Dimethylethanolamine methacrylate, N,N'-Dimethylamino-2-ethyl methacrylate, NSC 20959, Pentanoic acid, 5-(dimethylamino)-2-methylene-, β-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, β-Dimethylaminoethyl methacrylate
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CN(C)CCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103