Learn More
Metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo, Mikromol™
Descripción
Metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| CAS | 2867-47-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. C (EP), 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3 |
| SMILES | CN(C)CCOC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)etil 2-metilprop-2-enoato |
| Mostrar más |