Learn More
2-(Dimetilamino)etil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666992 250 g Frasco de vidrio 250 g
10226270 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10532744 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215842500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2867-47-2
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD00008589
Clave InChI JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 182.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4390 to 1.4410
Cantidad 250 g
Beilstein 04, III, 649
Gravedad específica 0.933
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Estabilizante 750 to 2000ppm MEHQ
Viscosidad 1.32 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate