Learn More
Metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo, 97%, estabilizado con ca. 0,2 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11333117 500 mL 500 ml
11323117 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11333117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13507.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate is used in the synthesis of poly ((2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate), block copolymers of 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate and n-butyl methacrylate and amphiphilic AB block copolymers of 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate. It is also used in the preparation of polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo se utiliza en la síntesis de poli((metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo), en la de copolímeros en bloque de metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo y metacrilato de n-butilo, y en la de copolímeros anfílicos en bloque AB de metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo. También se utiliza en la preparación de polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8°C. Es sensible a la humedad y la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2867-47-2
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD00008589
Clave InChI JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with ≈0.2% 4-methoxyphenol
Punto de fusión ∼-30°C
Densidad 0.932
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 500 mL
Número UN UN2522
Beilstein 1757048
Información de solubilidad Soluble in water. (1.000g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate