Learn More
2-(Dimetilamino)etil éster Ácido Clorhidrato Bencenacético Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138777 500 mg 500 miligramos
30135950 250 mg 250 miligramos
17970365 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC909635500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113079-81-5
Fórmula molecular C12 H17 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 243.73
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etil 2-fenilacetato; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13(2)8-9-15-12(14)10-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1026