Learn More
Acrilato de 2-(dimetilamino)etilo, 98%, estabilizado con aproximadamente 0,1 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303117 100 mL 100 ml
11393107 25 mL 25 ml
11313117 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13506.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2439-35-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, as a catalytic agent, as a petrochemical additive and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de 2-(dimetilamino)etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos, y como agente catalítico y aditivo en productos petroquímicos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Sensible al calor, la luz y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2439-35-2
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00038233
Clave InChI DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
PubChem CID 17111
Nombre IUPAC prop-2-anoato de 2-(dimetilamino)etilo
SMILES CN(C)CCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈0.1% 4-methoxyphenol
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.943
Punto de ebullición 64°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Fórmula lineal CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.438
Cantidad 100 mL
Número UN UN3302
Beilstein 1099119
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (1.000g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%