Learn More
2-(Dimetilamino)etanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485647 250 mL 250 ml
11475647 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23616.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.138 g/mol
2-(Dimethylamino)ethanol is used as corrosion inhibitor, anti-scaling agent, paint additive, coating additive and solids separation agent. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. It serves as a curing agent for polyurethanes and epoxy resins. Further, it is used as an additive to boiler water. In addition to this, it is used therapeutically as a CNS stimulant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y benceno.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-01-0
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.138
Número MDL MFCD00002846
Clave InChI UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etanol
SMILES CN(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)ethanol
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.886
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 250 mL
Número UN UN2051
Beilstein 1209235
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2843
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylamino)ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Dimethylamino)ethanol