Learn More
2-(Dimetilamino)acetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)acetophenone |
| CAS | 3319-03-7 |
| Fórmula molecular | C10H13NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethylphenacylamine, [(Dimethylamino)acetyl]benzene, alpha-(Dimethylamino)acetophenone, 2-(Dimethylamino)-1-phenylethanone, NSC 129395, UR 1428 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-11(2)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)-1-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 163.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0997 |