Learn More
2-(dimetilamino)acetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)acetanilide |
| CAS | 35508-96-4 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | α-Dimethylaminoacetanilide, 2-Dimethylaminoacetanilide, 2-(Dimethylamino)-N-phenylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(2)8-10(13)11-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | O=C(CN(C)C)NC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)-N-fenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.11 |