Learn More
2-dimetilamino-6-hidroxipurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Dimethylamino-6-hydroxypurine |
| CAS | 1445-15-4 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N5 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5O/c1-12(2)7-10-5-4(6(13)11-7)8-3-9-5/h3H,1-2H3,(H2,8,9,10,11,13) |
| SMILES | CN(C)c1nc(O)c2[nH]cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)-7H-purin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0807 |