Learn More
2-Dimetilamino-4-hidroxi-6-aminopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Dimethylamino-4-hydroxy-6-aminopyrimidine |
| CAS | 76750-84-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N4 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4O/c1-10(2)6-8-4(7)3-5(11)9-6/h3H,1-2H3,(H3,7,8,9,11) |
| SMILES | CN(C)c1nc(N)cc(O)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-2-(dimetilamino)pirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0855 |