Learn More
2-(Dimetilamin)-3-quinolincarbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10299212 250 mg 250 miligramos
10209222 1 g 1 g
10507474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10299212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07114CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 728035-61-8
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD06010203
Clave InChI RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
Nombre IUPAC 2-(dimetilamin)quinolina-3-carbaldehído
SMILES CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%