Learn More
2-(Dimetilamino)-2-fenilbutanol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30137227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137227 5 mg 5 miligramos
30134502 10 mg 10 miligramos
17944965 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5050605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60577-23-3
Fórmula molecular C12 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 229.75
Sinónimo (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Trimebutine Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-2-fenilbutan-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1233