Learn More
2-(Dimetilamino)-2-fenilbutan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol |
| CAS | 39068-94-5 |
| Fórmula molecular | C12H19NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | beta-(Dimethylamino)-beta-ethylbenzeneethanol, 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol, 2-(N,N-Dimethylamino)-2-phenylbutanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 193.29 |