Learn More
2-(Dimetil-1,3-tiazol-2-il)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile |
| CAS | 1248557-85-8 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2S/c1-5-6(2)10-7(9-5)3-4-8/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1nc(CC#N)sc1C |
| Nombre IUPAC | 2-(4,5-dimetil-1,3-tiazol-2-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.217 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.041 |